Documenti fondamentali
ENA336956052
Enamine
4-[(tert-butylcarbamoyl)amino]-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-{[(tert-butylamino)carbonyl]amino}-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O4/c1-12(2,3)14-11(18)13-7-4-5-8(10(16)17)9(15)6-7/h4-6,15H,1-3H3,(H,16,17)(H2,13,14,18)
InChI
WXSXDIUBGUXXOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84886
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84886
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)