ENA336955830
Enamine
butyl 2-chloropropanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-84367-100MG
CHF 126.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-84367-100MG
CHF 126.90
Iupac Name
butyl 2-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C7H13ClO2/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI
KATNUXHENWPMQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84367
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)