Documenti fondamentali
ENA333559536
Enamine
2-methyl-1-(methylsulfanyl)propan-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methyl-1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C5H13NS/c1-5(2,6)4-7-3/h4,6H2,1-3H3
InChI
YNOFOVLFZVOJQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84407
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)