Documenti fondamentali
ENA333559450
Enamine
4-(4-methoxyphenoxy)benzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
SKU del venditore: EN300-84139-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-84139-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-methoxyphenoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO4S/c1-17-10-2-4-11(5-3-10)18-12-6-8-13(9-7-12)19(14,15)16/h2-9H,1H3,(H2,14,15,16)
InChI
IFCYQEUNOAFRTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)