Documenti fondamentali
ENA333559408
Enamine
1-benzyl-3-methyl-1,4-diazepane
Scegli un formato
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
SKU del venditore: EN300-84060-100MG
CHF 393.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-84060-100MG
CHF 393.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-3-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-12-10-15(9-5-8-14-12)11-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14H,5,8-11H2,1H3
InChI
NGECKXKOOXAGCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84060
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84060
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)