Documenti fondamentali
ENA333559102
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazole-5-amido)benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
SKU del venditore: EN300-83652-100MG
CHF 223.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-83652-100MG
CHF 223.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-{[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11N3O3/c1-15-10(5-6-13-15)11(16)14-9-4-2-3-8(7-9)12(17)18/h2-7H,1H3,(H,14,16)(H,17,18)
InChI
MHTFCEMVYRGTMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83652
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83652
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)