Documenti fondamentali
ENA333558796
Enamine
1-[2-(4-chlorophenyl)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.72
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClN/c1-10(16)13-4-2-3-5-14(13)11-6-8-12(15)9-7-11/h2-10H,16H2,1H3
InChI
SLHJBVKZPIIYPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83211
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83211
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)