Documenti fondamentali
ENA333558789
Enamine
2-(7-methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
125-128
Iupac Name
(7-methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-8-3-2-4-10-9(5-6-12)7-13-11(8)10/h2-4,7,13H,5H2,1H3
InChI
LLHXXGYXFMACFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82449
Melting Point
125-128
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82449
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)