Documenti fondamentali
ENA333558698
Enamine
ethyl 1-(4-aminobenzoyl)piperidine-4-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 202.30
250 MG
CHF 268.60
500 MG
CHF 397.30
1 G
CHF 497.40
2.5 G
CHF 927.70
5 G
CHF 1’350.20
10 G
CHF 1’982.00
SKU del venditore: EN300-82982-100MG
CHF 202.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 202.30
250 MG
CHF 268.60
500 MG
CHF 397.30
1 G
CHF 497.40
2.5 G
CHF 927.70
5 G
CHF 1’350.20
10 G
CHF 1’982.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.34
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-82982-100MG
CHF 202.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 1-(4-aminobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O3/c1-2-20-15(19)12-7-9-17(10-8-12)14(18)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,12H,2,7-10,16H2,1H3
InChI
NDSBPCSUNHWJOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82982
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)