Documenti fondamentali
ENA333558650
Enamine
6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
SKU del venditore: EN300-82898-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-82898-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-6-8-2-1-3-9(12-8)13-5-4-11-7-13/h1-5,7H
InChI
LXSRFQHOHPCJDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82898
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82898
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)