Documenti fondamentali
ENA333558634
Enamine
3-amino-1-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-82874-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-82874-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
79-82
Iupac Name
3-amino-1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(12)10(13)14/h1-4,9H,5-6,12H2
InChI
ALMOVYPHTUAJRX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82874
Melting Point
79-82
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82874
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)