Documenti fondamentali
ENA333557833
Enamine
2-(thiophen-2-yl)propanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(2-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6(5-8)7-3-2-4-9-7/h2-4,6H,1H3
InChI
QTOABKRIUPTTPQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81979
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)