Documenti fondamentali
ENA333557627
Enamine
{5-fluoro-2-[(oxolan-3-yl)methoxy]phenyl}boronic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 370.00
250 MG
CHF 507.80
500 MG
CHF 775.60
1 G
CHF 981.00
2.5 G
CHF 1’880.60
5 G
CHF 2’760.70
10 G
CHF 4’073.70
SKU del venditore: EN300-81697-100MG
CHF 370.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 370.00
250 MG
CHF 507.80
500 MG
CHF 775.60
1 G
CHF 981.00
2.5 G
CHF 1’880.60
5 G
CHF 2’760.70
10 G
CHF 4’073.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.04
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-81697-100MG
CHF 370.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2-(tetrahydro-3-furanylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BFO4/c13-9-1-2-11(10(5-9)12(14)15)17-7-8-3-4-16-6-8/h1-2,5,8,14-15H,3-4,6-7H2
InChI
ISHHPIKLPAYAEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81697
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81697
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)