Documenti fondamentali
ENA333557449
Enamine
6-methylheptane-2,5-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.2
Numero MDL:
Iupac Name
6-methyl-2,5-heptanedione
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6(2)8(10)5-4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI
GQOZVBVPTAONFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81026
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81026
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)