Documenti fondamentali
ENA333557422
Enamine
1-[2-(aminomethyl)butyl]-3-bromobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-bromobenzyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C11H16BrN/c1-2-9(8-13)6-10-4-3-5-11(12)7-10/h3-5,7,9H,2,6,8,13H2,1H3
InChI
MBPLZUDQKMLNDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80976
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80976
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)