Documenti fondamentali
ENA333557363
Enamine
1-(methylsulfanyl)propan-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C4H11NS/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI
ZXGNLASDUYGVFG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)