Documenti fondamentali
ENA333557272
Enamine
2-cyclohexylazepane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.32
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclohexylazepane
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h11-13H,1-10H2
InChI
ISIMDFSUERBKBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79727
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79727
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)