ENA333557198
Enamine
3,3-dimethyl-6-phenylpiperazine-2,5-dione
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-81862-100MG
CHF 332.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-81862-100MG
CHF 332.30
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-phenyl-2,5-piperazinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-12(2)11(16)13-9(10(15)14-12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI
SRAOVZJNDPAQAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)