Key Documents
ENA333557046
Enamine
5-nitro-1H-indole-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.66
Numero MDL:
Punto di fusione
189-190
Iupac Name
5-nitro-1H-indole-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O4S/c9-16(14,15)8-4-10-7-2-1-5(11(12)13)3-6(7)8/h1-4,10H
InChI
VGKGKKNGEOHQKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76289
Melting Point
189-190
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76289