Documenti fondamentali
ENA332673061
Enamine
2-amino-1-cyclopentylethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
207-213
Iupac Name
2-amino-1-cyclopentylethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H
InChI
NHDCVMBMAOXRMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
Melting Point
207-213
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)