Documenti fondamentali
ENA332672850
Enamine
N-(2,2-dimethylpropyl)pyridin-3-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
SKU del venditore: EN300-80320-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-80320-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
N-neopentyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-10(2,3)8-12-9-5-4-6-11-7-9/h4-7,12H,8H2,1-3H3
InChI
GNYFTORFAKIQDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80320
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)