Documenti fondamentali
ENA332672768
Enamine
[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.66
Numero MDL:
Iupac Name
[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H10ClN3/c11-9-1-3-10(4-2-9)14-7-8(5-12)6-13-14/h1-4,6-7H,5,12H2
InChI
VXQNZOAYORCEEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80192
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)