ENA332672595
Enamine
4-methoxy-2,3-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-79924-100MG
CHF 307.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-79924-100MG
CHF 307.20
Iupac Name
4-methoxy-2,3-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-6-7(2)9(14(10,11)12)5-4-8(6)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI
WYOJSJPQGYIIIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79924
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)