Documenti fondamentali
ENA332672388
Enamine
3-{[4-(chloromethyl)-2-methoxyphenoxy]methyl}benzonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
SKU del venditore: EN300-79605-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.75
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-79605-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-{[4-(chloromethyl)-2-methoxyphenoxy]methyl}benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H14ClNO2/c1-19-16-8-12(9-17)5-6-15(16)20-11-14-4-2-3-13(7-14)10-18/h2-8H,9,11H2,1H3
InChI
PCSUAWCTMRHOEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79605
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79605
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)