Documenti fondamentali
ENA332671918
Enamine
octahydroindolizine-2-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
SKU del venditore: EN300-76554-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-76554-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-6-8-5-9-3-1-2-4-11(9)7-8/h8-9H,1-5,7H2
InChI
SRWHNGQWKIVCCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)