Documenti fondamentali
ENA321766294
Enamine
2-(benzylamino)quinoline-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
SKU del venditore: EN300-78093-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-78093-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(benzylamino)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c20-17(21)14-10-16(18-11-12-6-2-1-3-7-12)19-15-9-5-4-8-13(14)15/h1-10H,11H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI
MWNFPIDJPGPAPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78093
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)