ENA321766242
Enamine
1-(2-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine
About This Item
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)cyclobutanamine
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-13-10-6-3-2-5-9(10)11(12)7-4-8-11/h2-3,5-6H,4,7-8,12H2,1H3
InChI
MTKYHNPVVIXYDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79358
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79358
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)