ENA321766179
Enamine
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-79137-100MG
CHF 207.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-79137-100MG
CHF 207.50
Iupac Name
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-10-8-6-5-7-9(10)11(13)14-4-2/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
InChI
VKRBJLSSQUIOHL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)