Documenti fondamentali
ENA321766116
Enamine
1-ethoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-77862-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-77862-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-16-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10(13-11)12(14)15/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI
OMCBUGHWLNITDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77862
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)