Documenti fondamentali
ENA321765934
Enamine
1-[2-(difluoromethoxy)-5-methylphenyl]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-[2-(difluoromethoxy)-5-methylphenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C10H12F2O2/c1-6-3-4-9(14-10(11)12)8(5-6)7(2)13/h3-5,7,10,13H,1-2H3
InChI
PPTCZXPJMACSMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78535
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78535
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)