ENA321765854
Enamine
1-(carbamoylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Punto di fusione
180-182
Iupac Name
1-[(aminocarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c9-7(13)10-8(6(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)
InChI
ARGQBLGGEAPHLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78368
Melting Point
180-182
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78368
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)