Documenti fondamentali
ENA321765734
Enamine
7-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.62
Numero MDL:
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3N.ClH/c8-7(9,10)5-4-2-1-3-11-6(4)5;/h4-6,11H,1-3H2;1H
InChI
PCZLFRMXTFKADK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79100
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79100
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)