ENA321765676
Enamine
N-methyl-1-phenylpiperidin-3-amine
About This Item
Iupac Name
N-methyl-1-phenyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-13-11-6-5-9-14(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13H,5-6,9-10H2,1H3
InChI
FZPVWLVXLUKASG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78522
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)