Documenti fondamentali
ENA321765211
Enamine
N-[4-(1-aminoethyl)phenyl]pyridine-4-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero MDL:
Iupac Name
N-[4-(1-aminoethyl)phenyl]isonicotinamide
Inchi Code
1S/C14H15N3O/c1-10(15)11-2-4-13(5-3-11)17-14(18)12-6-8-16-9-7-12/h2-10H,15H2,1H3,(H,17,18)
InChI
YLHOUXJZKHQYTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76557
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76557
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)