Documenti fondamentali
ENA321764876
Enamine
2-[(dimethylcarbamoyl)amino]-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[(dimethylamino)carbonyl]amino}-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-7-4-5-9(8(6-7)10(14)15)12-11(16)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,16)(H,14,15)
InChI
ABCLDHGRVRRQTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76967
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76967
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)