Documenti fondamentali
ENA321764757
Enamine
2-methyl-1-(pyridin-4-yl)propan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-(4-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-7(2)9(10)8-3-5-11-6-4-8/h3-7,9H,10H2,1-2H3
InChI
CVIUCMADIABJJL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76013
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76013
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)