Documenti fondamentali
ENA321764675
Enamine
4-(2,4,6-trifluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.69
Numero MDL:
Iupac Name
4-piperidinyl(2,4,6-trifluorophenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12F3NO.ClH/c13-8-5-9(14)11(10(15)6-8)12(17)7-1-3-16-4-2-7;/h5-7,16H,1-4H2;1H
InChI
UFFKNXPLOXWBBU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77625
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77625
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)