ENA321764478
Enamine
3-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one
About This Item
Iupac Name
3-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H9BrF3NO/c12-9-5-6-16(10(9)17)8-3-1-7(2-4-8)11(13,14)15/h1-4,9H,5-6H2
InChI
WWDGKNDAVWMBID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)