ENA321764368
Enamine
2-methylbutane-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
2-methyl-1-butanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H11FO2S/c1-3-5(2)4-9(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI
LJDVBOOLADPRQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76120
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76120
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)