Documenti fondamentali
ENA321763675
Enamine
2-{[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethyl]amino}ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethyl]amino}ethanol
Inchi Code
1S/C6H12F3NO2/c7-6(8,9)5-12-4-2-10-1-3-11/h10-11H,1-5H2
InChI
JQRPNKCHJZXTQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75485
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75485
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)