Documenti fondamentali
ENA321763421
Enamine
3-[(3-methylphenyl)methoxy]aniline
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-74326-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-74326-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(3-methylbenzyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-11-4-2-5-12(8-11)10-16-14-7-3-6-13(15)9-14/h2-9H,10,15H2,1H3
InChI
PFDQOMBDBSBDAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)