ENA321763234
Enamine
N-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-74794-100MG
CHF 294.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-74794-100MG
CHF 294.60
Iupac Name
N-methylquinuclidin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-9-8-6-10-4-2-7(8)3-5-10/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI
UWBYHCLTULMDDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74794
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)