Documenti fondamentali
ENA321763007
Enamine
cyclopentyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 193.20
250 MG
CHF 258.20
500 MG
CHF 441.50
1 G
CHF 574.10
SKU del venditore: EN300-74510-100MG
CHF 193.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 193.20
250 MG
CHF 258.20
500 MG
CHF 441.50
1 G
CHF 574.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-74510-100MG
CHF 193.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopentyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-3-6-9(11)12-8-4-1-2-5-8;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI
VETJGZRAAHEEQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74510
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74510
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)