Documenti fondamentali
ENA321762501
Enamine
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI
YKPYSZOCOIUSEZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)