Documenti fondamentali
ENA321762467
Enamine
1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
149-151
Iupac Name
1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-5-4-7(8(10)11)6(2)9(5)3/h4H,1-3H3,(H,10,11)
InChI
JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16845
Melting Point
149-151
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16845
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)