Documenti fondamentali
ENA321762297
Enamine
N-[4-(3-oxobutanamido)phenyl]cyclopropanecarboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
Numero MDL:
Iupac Name
N-[4-(acetoacetylamino)phenyl]cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H16N2O3/c1-9(17)8-13(18)15-11-4-6-12(7-5-11)16-14(19)10-2-3-10/h4-7,10H,2-3,8H2,1H3,(H,15,18)(H,16,19)
InChI
NYVCZFMFLUTDHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73465
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73465
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)