Documenti fondamentali
ENA321762283
Enamine
{2-[(4-methylpentan-2-yl)oxy]pyridin-4-yl}methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[2-(1,3-dimethylbutoxy)-4-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H20N2O/c1-9(2)6-10(3)15-12-7-11(8-13)4-5-14-12/h4-5,7,9-10H,6,8,13H2,1-3H3
InChI
VOJHKEXYZCVKSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73357
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73357
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)