Documenti fondamentali
ENA321761908
Enamine
3-(3-cyclopropyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)propan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-cyclopropyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)propylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N4.2ClH/c9-5-1-2-7-10-8(12-11-7)6-3-4-6;;/h6H,1-5,9H2,(H,10,11,12);2*1H
InChI
CSNYCJQHMVNDKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73917
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73917
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)