Documenti fondamentali
ENA321761865
Enamine
2-[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
SKU del venditore: EN300-73613-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-73613-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NOS/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChI
CIYDICDGNXZBIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)