Documenti fondamentali
ENA321761828
Enamine
2-ethyl-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-71107-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-71107-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine
Inchi Code
1S/C8H14N4/c1-2-7-10-8-4-3-6(9)5-12(8)11-7/h6H,2-5,9H2,1H3
InChI
PJYAFOPPECXXAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71107
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71107
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)